Få mere at vide
Bromatopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromate |
| Emballage | Flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1 g/L |
| Type | Enkeltkomponent standardløsning |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Vand |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Bromate 1000mg/l in water (A 007)
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i