Få mere at vide
Bromantane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromantan |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20BrN/c17-14-1-3-15(4-2-14)18-16-12-6-10-5-11(8-12)9-13(16)7-10/h1-4,10-13,16,18H,5-9H2/t10-,11+,12-,13+,16? |
| Formel vægt | 305.0779 |
| Procent renhed | >95% |