missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromadiolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromadiolone |
| CAS | 28772-56-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C30 H23 Br O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Coumarin, 3-[α-[p-(p-bromophenyl)-β-hydroxyphenethyl]benzyl]-4-hydroxy- (8CI), 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Bromadiolone, Hemus AB, Maki, Ratonil, Roban |
| InChI formel | InChI=1S/C30H23BrO4/c31-23-16-14-20(15-17-23)19-10-12-22(13-11-19)26(32)18-25(21-6-2-1-3-7-21)28-29(33)24-8-4-5-9-27(24)35-30(28)34/h1-17,25-26,32-33H,18H2 |
| SMIL | OC(CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3)c4ccc(cc4)c5ccc(Br)cc5 |
| IUPAC navn | 3-[3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxychromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.41 |
| Vis mere |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?