missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromadiolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromadiolone |
| CAS | 28772-56-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C30 H23 Br O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Coumarin, 3-[α-[p-(p-bromophenyl)-β-hydroxyphenethyl]benzyl]-4-hydroxy- (8CI), 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Bromadiolone, Hemus AB, Maki, Ratonil, Roban |
| InChI formel | InChI=1S/C30H23BrO4/c31-23-16-14-20(15-17-23)19-10-12-22(13-11-19)26(32)18-25(21-6-2-1-3-7-21)28-29(33)24-8-4-5-9-27(24)35-30(28)34/h1-17,25-26,32-33H,18H2 |
| SMIL | OC(CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3)c4ccc(cc4)c5ccc(Br)cc5 |
| IUPAC navn | 3-[3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxychromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.41 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?