Få mere at vide
Brodimoprim-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brodimoprim-d6 |
| CAS | 1346599-93-6 |
| Molekylær formel | C13H9D6BrN4O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-[(4-Bromo-3,5-(dimethoxy-d6)phenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 5-(4-Bromo-3,5-(dimethoxy-d6)benzyl)-2,4-pyrimidinediamine, Hyprim-d6, Ro 10-5970-d6, Ro 105970-d6, Unitrim-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15BrN4O2/c1-19-9-4-7(5-10(20-2)11(9)14)3-8-6-17-13(16)18-12(8)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H4,15,16,17,18)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC2=CNC(=N)NC2=N)cc(OC([2H])([2H])[2H])c1Br |
| IUPAC navn | 5-[[4-bromo-3,5-bis(trideuteriomethoxy)phenyl]methyl]-1H-pyrimidine-2,4-diimine |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.22 |
| Formel vægt | 344.0755 |