missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brocresine Hydrochloride, LoGiCal

Artikelnummer. 30459682
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459682 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30459682 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1839.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

Brocresine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Brocresine Hydrochloride
CAS 91468-63-2
Analyt- eller komponentnavne Brocresine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H8 Br N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 5-[(aminooxy)methyl]-2-bromo-, hydrochloride (1:1), Benzyloxyamine, 4-bromo-3-hydroxy-, hydrochloride (7 CI)
InChI formel InChI=1 S/C7H8BrNO2.ClH/c8-6-2-1-5(4-11-9)3-7(6)10;/h1-3,10 H,4,9H2;1 H
SMIL Cl.NOCc1ccc(Br)c(O)c1
IUPAC navn 5-(aminooxymethyl)-2-bromophenol;hydrochloride
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 254.51
Mængde 5 mg
Formel vægt 252.9505 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.