Få mere at vide
Oxoid Brochothrix thermosphacta ATCC™
Artikelnummer. 12995903
Skift visning
Mængde:
5 pakker
Artikelnummer. Mængde
12995903 5 pakker
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12995903 Leverandør Oxoid Leverandørnr. R4609038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.00 DKK
    1537.13 DKK / Pakke med 5
    Spare 222.87 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Brochothrix thermosphacta ATCC™ er Oxoid en grampositiv stav.
  • Gram-positiv stav
  • Udgør en betydelig andel af fordærvningsfloraen i kød og kødprodukter
  • Den anses ikke for at være patogen, men er en økonomisk vigtig kødforringet organisme
    • Dyrker i et bredt udvalg af kød og kødprodukter
    • Producerer ildelugtende metaboliske slutprodukter, gør det berørte kød uspiseligt
  • STAA-medium gjort selektivt ved inkludering af streptomycinsulfat, thalløs acetat og actidion (cycloheximid)
  • Medium modificeret fra den oprindelige formulering ved fjernelse af det giftige selektive middel cycloheximid som anbefalet af NMKL
  • Ifølge denne metode er dette medium anvendeligt til kød, kødprodukter og nogle fiskeprodukter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Biosikkerhedsniveau 1
Form Frysetørret
Til brug med (applikation) Producerer restriktionsendonuklease MthI; Bakteriofagværten
nr. pr. pakke 5
Mængde 5 pakker
Arter Brochothrix thermosphacta