missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brobactam Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30342652
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342652 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342652 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB677850100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Brobactam Sodium Salt
CAS 73335-78-1
Molekylær formel C8H9BrNNaO3S
Mængde 100 mg
Synonym (2S,5R,6R)-6-Bromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt, Sulbactam EP Impurity D Sodium Salt, [2S-(2α,5α,6β)]-6-Bromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt, 6β-Bromopenicillanic Acid Sodium Salt, BRL 25214 Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C8H10BrNO3S.Na/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8;/h3-4,6H,1-2H3,(H,12,13);/q;+1/p-1/t3-,4+,6-;/m1./s1
SMIL [H][C@]12N([C@@H](C(O[Na])=O)C(C)(C)S2)C([C@H]1Br)=O
IUPAC navn sodium;(2S,5R,6R)-6-bromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 302.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.