Få mere at vide
Fisherbrand™ Ionselektiv elektrode
Artikelnummer. 11715648 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
membran:
Kombination
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. membran Pakningsstørrelse
11715648 Kombination Hver
1 options
Artikelnummer. 11715648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3675.00 DKK
    2257.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 1417.89 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombineret ionfølsom bromidelektrode med fast membran, udskiftelig flad overflade leveres ideelt med membran, elektrolytisk opløsning og pakning.
  • Kombineret ionfølsom bromidelektrode med fast membran udskiftelig flad overflade
  • Den ion, der skal detekteres, passerer gennem membranen og genererer en potentialforskel, der er proportional med ionkoncentrationen
  • Analysetid typisk mindre end et minut
  • Prøveforberedelsestrin såsom filtrering eller destillation er sjældent nødvendigt
Tekniske data
Oversigt Bromidion selektiv elektrode
pH-område 2 til 14
membran Kombination