missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BRL 54443, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485558
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485558 10 mg 10mg
16461727 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485558 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13221

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BRL 54443 is a potent 5-HT1E/1F receptor agonist (Ki values are 1.1 nM and 0.7 nM respectively); displays > 30-fold selectivity over other 5-HT and dopamine receptors.

BRL 54443 is a potent 5-HT1E/1F receptor agonist (Ki values are 1.1 nM and 0.7 nM respectively)

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BRL 54443
CAS 57477-39-1
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H18N2O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (434.20 mM)
SMIL OC1=CC2=C(NC=C2C3CCN(C)CC3)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 230.31
Formel vægt 230.31
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.