missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BRL-50481, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BRL-50481 |
| CAS | 433695-36-4 |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 O4 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | BRL 50481 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O4S/c1-7-4-5-8(11(12)13)6-9(7)16(14,15)10(2)3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | CN(C)S(=O)(=O)c1cc(ccc1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N,N,2-trimethyl-5-nitrobenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.27 |
| Formel vægt | 244.0518 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?