Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BRL 50481
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18093962
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093962 50 mg
18024942 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18093962 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2237/50
Selective PDE7 inhibitor
Selective, substrate-competitive inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 7 (Ki = 180 nM). Displays > 200-fold selectivity over PDE1B, PDE1C, PDE2, PDE3, PDE4A4 and PDE5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 433695-36-4
Molekylær formel C9H12N2O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BRL 50481
Mængde 50 mg
Formel vægt 244.26
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 244.265