missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BRL 50481
Beskrivelse
Selective, substrate-competitive inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 7 (Ki = 180 nM). Displays > 200-fold selectivity over PDE1B, PDE1C, PDE2, PDE3, PDE4A4 and PDE5.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BRL 50481 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 244.26 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.265 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?