Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BRL 37344, sodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085362
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085362 50 mg
18064582 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085362 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0948/50
β3 agonist
Potent and selective β3 adrenoceptor agonist (Ki values are 287, 1750 and 1120 nM for β3, β1 and β2 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127299-93-8
Molekylær formel C19H21ClNNaO4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BRL 37344, sodium salt
Mængde 50 mg
Formel vægt 385.82
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 385.82