Få mere at vide
Brix Standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13494016 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Koncentration:
10% sucrose
30% sucrose
5% sucrose
60% sucrose
Pakningsstørrelse:
15ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Koncentration unitSize
13494016 5% sucrose 15ml
13474016 10% sucrose 15ml
13474026 30% sucrose 15ml
13494036 60% sucrose 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13494016 Leverandør Reagecon Leverandørnr. BS05S
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabiliseret til at have en forlænget 12-måneders holdbarhed. Reagecon™ Brix Standard er en række klar-til-brug saccharose refraktionsindeks standarder i en praktisk dråbeflaske til brug med alle typer refraktometre. Testresultater akkrediteret til ISO 17025 og fremstillet iht ISO Vejledning 34.
Denne serie af saccharose-standardopløsninger indeholder råingredienser med høj renhed, kan bruges med ethvert mærke af refraktometer og er stabiliseret til at have en forlænget holdbarhed for at give fremragende værdi for brugere, der ikke er forpligtet til at følge ICUMSA-retningslinjerne.
  • Forberedt gravimetrisk på vægt/vægtbasis: både opløst stof (saccharose) og opløsningsmiddel (vand) vejes på en vægt kalibreret med OIML sporbare vægte
  • Balance Kalibreringscertifikat udstedes iht ISO 17025 til kalibrering af ikke-automatiske vejemaskiner (INAB ref: 265C)
  • Brix-værdien verificeres ved hjælp af et højtydende kalibreret, temperaturstyret refraktometer med høj renhed, ISO Guide 34-akkrediterede Brix-standarder
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1 , 7732-18-5
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym Sucrose solution
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sucrose
Oversigt Accredited to ISO 17025, In accordance with ISO Guide 34
Emballage Dropper flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 5% sucrose
Til brug med (udstyr) Refractometer
Opløselighed Soluble in water
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 15 mL
Formel vægt 342.3g/mol