Beskrivelse
Denne serie af saccharose-standardopløsninger indeholder råingredienser med høj renhed, kan bruges med ethvert mærke af refraktometer og er stabiliseret til at have en forlænget holdbarhed for at give fremragende værdi for brugere, der ikke er forpligtet til at følge ICUMSA-retningslinjerne.
- Forberedt gravimetrisk på vægt/vægtbasis: både opløst stof (saccharose) og opløsningsmiddel (vand) vejes på en vægt kalibreret med OIML sporbare vægte
- Balance Kalibreringscertifikat udstedes iht ISO 17025 til kalibrering af ikke-automatiske vejemaskiner (INAB ref: 265C)
- Brix-værdien verificeres ved hjælp af et højtydende kalibreret, temperaturstyret refraktometer med høj renhed, ISO Guide 34-akkrediterede Brix-standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose |
| Oversigt | Akkrediteret til ISO 17025, i overensstemmelse med ISO Guide 34 |
| Emballage | Dropper flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 30% sukrose |
| Til brug med (udstyr) | Refractometer |
| Opløselighed | Vandopløselig |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Vand |
| Mængde | 15 mL |
| Vis mere |