Få mere at vide
VEE GEE Brix hydrometer med termometer (° F)
Artikelnummer. 17896513 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Brix sortiment:
-5 til +5°
0 til 12°
0 til 35°
19 til 31°
9 til 21°
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Brix sortiment
17896513 0 til 35°
17826593 9 til 21°
17836543 -5 til +5°
17876493 19 til 31°
17826493 0 til 12°
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17896513 Leverandør VEE GEE Leverandørnr. 6601TS10F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00 DKK
    392.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.66 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Brix Hydrometer med° F-termometer er kalibreret til at vise procentdelen af saccharose efter vægt ved 68 °F. Skalaen er baseret på følgende: 1 °Brix = 1 vægtprocent saccharose ved den specificerede temperatur (68 °F).
  • Ca. Længde: 370 mm
  • Termometerområde: 30 til 130 °F
  • Termometer underopdeling: 2 °F
  • Termometer Væskefyld: Sikkerhedsblå
Tekniske data
Type Brix hydrometer
Inkrementer 0,5°
Længde (metrisk) 37 cm
Brix sortiment 0 til 35°
Temperaturområde (metrisk) -1 °C til +54 °C
Vægt (metrisk) 136 g
Standardiseringstemperatur 20 °C (68 °F)