Få mere at vide
VEE GEE Brix hydrometer med termometer (° F)
Brix sortiment:
-5 til +5°
0 til 12°
0 til 35°
19 til 31°
9 til 21°
Beskrivelse
- Ca. Længde: 370 mm
- Termometerområde: 30 til 130 °F
- Termometer underopdeling: 2 °F
- Termometer Væskefyld: Sikkerhedsblå
Specifications
Specifications
| Type | Brix hydrometer |
| Inkrementer | 0,1° |
| Længde (metrisk) | 37 cm |
| Brix sortiment | 9 til 21° |
| Temperaturområde (metrisk) | -1 °C til +54 °C |
| Vægt (metrisk) | 136 g |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C (68 °F) |