Få mere at vide
VEE GEE Brix hydrometer med termometer (° C)
Artikelnummer. 17896453 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Brix sortiment:
-5 til +5°
0 til 12°
0 til 35°
0 til 70°
15 til 25°
19 til 31°
29 til 41°
39 til 51°
49 til 61°
5 til 15°
69 til 81°
9 til 21°
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Brix sortiment
17896453 0 til 35°
17856583 0 til 70°
17846593 69 til 81°
17876593 39 til 51°
17816543 29 til 41°
17806583 0 til 12°
17886583 5 til 15°
17836593 15 til 25°
17836443 19 til 31°
17836493 -5 til +5°
17886453 9 til 21°
17846513 49 til 61°
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17896453 Leverandør VEE GEE Leverandørnr. 6601TS10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00 DKK
    392.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.66 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Brix Hydrometer med° C Termometer er kalibreret til at vise vægtprocenten af saccharose ved 20 °C. Skalaen er baseret på følgende: 1 °Brix = 1 vægtprocent saccharose ved den angivne temperatur (20 °C).
  • Underafdelinger: 1,0°
  • Ca. Længde: 370 mm
  • Termometerområde: 0 til 50 °C
  • Termometeropdeling: 1 °C
  • Termometer Væskefyld: Sikkerhedsblå
Tekniske data
Type Brix hydrometer
Inkrementer 1°
Længde (metrisk) 37 cm
Brix sortiment 0 til 35°
Materiale Glas
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Standardiseringstemperatur 20 °C (68 °F)