Få mere at vide
VEE GEE Brix hydrometer med termometer (° C)
Brix sortiment:
-5 til +5°
0 til 12°
0 til 35°
0 til 70°
15 til 25°
19 til 31°
29 til 41°
39 til 51°
49 til 61°
5 til 15°
69 til 81°
9 til 21°
Beskrivelse
- Underafdelinger: 1,0°
- Ca. Længde: 370 mm
- Termometerområde: 0 til 50 °C
- Termometeropdeling: 1 °C
- Termometer Væskefyld: Sikkerhedsblå
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Brix hydrometer |
| Inkrementer | 1° |
| Længde (metrisk) | 37 cm |
| Brix sortiment | 9 til 21° |
| Materiale | Glas |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 122 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 50 °C |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C (68 °F) |