Få mere at vide
VEE GEE Brix hydrometer med termometer (° C)
Artikelnummer. 17846593
Brix sortiment:
-5 til +5°
0 til 12°
0 til 35°
0 til 70°
15 til 25°
19 til 31°
29 til 41°
39 til 51°
49 til 61°
5 til 15°
69 til 81°
9 til 21°
Artikelnummer. 17846593
Brand: VEE GEE 6601TS8
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brix Hydrometer med° C Termometer er kalibreret til at vise vægtprocenten af saccharose ved 20 °C. Skalaen er baseret på følgende: 1 °Brix = 1 vægtprocent saccharose ved den angivne temperatur (20 °C).
  • Underafdelinger: 1,0°
  • Ca. Længde: 370 mm
  • Termometerområde: 0 til 50 °C
  • Termometeropdeling: 1 °C
  • Termometer Væskefyld: Sikkerhedsblå
Tekniske data
Type Brix hydrometer
Inkrementer
Længde (metrisk) 37 cm
Brix sortiment 69 til 81°
Materiale Glas
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Standardiseringstemperatur 20 °C (68 °F)