Få mere at vide
Brivudine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451917
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16451917 50 mg -
16471086 200 mg 200mg
16423376 25 mg -
16426236 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16451917 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13578
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.
Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brivudine
Fysisk form Solid
CAS 69304-47-8
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H13BrN2O5
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Bromovinyldeoxyuridine BVDU
Opløselighedsinformation DMSO : 200 mg/mL (600.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(/C=C/Br)=C2)=O)=O)O1)O
Molekylvægt (g/mol) 333.14
Formel vægt 333.14