Få mere at vide
Brivudin, 98%
Artikelnummer. 11387449
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387449 50 mg 50mg
15443797 250 mg 250mg
11397449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27853.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.31 DKK
    441.65 DKK / 50mg
    Spare 48.66 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69304-47-8 | C11H13BrN2O5 | 333,14 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i vand og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69304-47-8
Molekylær formel C11H13BrN2O5
Molekylvægt (g/mol) 333.14
MDL nummer MFCD00058585
InChI nøgle ODZBBRURCPAEIQ-PIXDULNESA-N
Synonym brivudine, bvdu, brivudin, helpin, e-5-2-bromovinyl-2'-deoxyuridine, bromovinyldeoxyuridine, zostex, brivudine inn, brivudinum inn-latin, brivudina inn-spanish
PubChem CID 446727
IUPAC navn 5-[(E)-2-bromethenyl]-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(\C=C\Br)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine
Smeltepunkt ∽165°C (decomposition)
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Optisk rotation +10° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 333.14
Procent renhed 98%