missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brivaracetam related compound D (~85:15 d.r.), TRC

Artikelnummer. 30371308
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371308 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371308 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE94539025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (AlphaS,4R)-Alpha-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetic Acid
CAS 943986-67-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C11 H19 N O3
Mængde 25 mg
Synonym (aS,4R)-a-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H19NO3/c1-3-5-8-6-10(13)12(7-8)9(4-2)11(14)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
SMIL CCC[C@H]1CN([C@@H](CC)C(=O)O)C(=O)C1
IUPAC navn (2S)-2-[(4R)-2-oxo-4-propyl-pyrrolidin-1-yl]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 213.273
Formel vægt 213.1365
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.