Få mere at vide
Brivaracetam, Mikromol™
Artikelnummer. 30051121
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051121 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30051121 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3939.000250
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Brivaracetam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brivaracetam
CAS 357336-20-0
Analyt- eller komponentnavne Brivaracetam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H20 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, alpha-ethyl-2-oxo-4-propyl-, (alphaS,4R)-, (alphaS,4R)-alpha-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide, Brivaracetam, Briviact, UCB 34714
InChI formel InChI=1S/C11H20N2O2/c1-3-5-8-6-10(14)13(7-8)9(4-2)11(12)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H2,12,15)/t8-,9+/m1/s1
SMIL CCC[C@H]1CN([C@@H](CC)C(=O)N)C(=O)C1
IUPAC navn (2S)-2-[(4R)-2-oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide
Molekylvægt (g/mol) 212.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.1525 g/mol