Få mere at vide
Brinzolamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17983866
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17983866 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17983866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1300.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Brinzolamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brinzolamide
CAS 138890-62-7
Analyt- eller komponentnavne Brinzolamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H21 N3 O5 S3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (R)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide,, AL 4862, Brinzolamide, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (4R)-, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (R)-
InChI formel InChI=1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
SMIL CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
IUPAC navn (4R)-4-(ethylamino)-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazin-6-sulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 383.51
Mængde 250 mg
Formel vægt 383,0643 g/mol