Få mere at vide
Brinzolamid hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30133202
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133202 5 mg
30004515 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133202 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6776005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150937-43-2
Molekylær formel C12 H21 N3 O5 S3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 419.97
Synonym Brinzolamide Hydrochloride
IUPAC navn (4R)-4-(ethylamino)-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazin-6-sulfonamid; hydrochlorid
SMIL Cl.CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brinzolamide Hydrochloride
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21N3O5S3.ClH/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17;/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17);1H/t10-;/m0./s1
Formel vægt 419.041