Få mere at vide
Kinematica Polytron™ Homogenisator Base Stand til PT 1200 E
Artikelnummer. 10283722 Shop alle Kinematica produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Polytron PT 1200E homogenisator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10283722 Polytron PT 1200E homogenisator Hver
1 options
Artikelnummer. 10283722 Leverandør Kinematica Leverandørnr. 11040006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 DKK
    1514.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.43 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Holder til PT 1200 Homognezizer og 4 generatorer.
Holder i rustfrit stål til drivenhed, bordstrømforsyning, fire dispergeringsaggregater og to værktøjer.
Tekniske data
Produkttype Base Stand
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Polytron PT 1200E homogenisator