Få mere at vide
Brimonidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brimonidine |
| CAS | 59803-98-4 |
| Molekylær formel | C11H10BrN5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6-Quinoxalinamine, 5-bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-(2-imidazolin-2-ylamino)quinoxaline, AGN 190342, Brimonidine, Bromoxidine, UK 14304, UK 14304-18 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10BrN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17) |
| SMIL | Brc1c(ccc2nccnc12)N=C3NCCN3 |
| IUPAC navn | N-(5-bromoquinoxalin-6-yl)imidazolidin-2-imine |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.13 |
| Formel vægt | 291.012 |