Få mere at vide
Brimonidin tartrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17535555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17535555 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17535555 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468842500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brimonidine tartrate
Emballage Glasflaske
CAS 70359-46-5
Analysecertifikat Tilgængelig
Fysisk form Pulver
Molekylær formel C15H16BrN5O6
MDL nummer 07773072
Farve Hvid til lysegul til lysebrun
Smeltepunkt 207 °C
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle QZHBYNSSDLTCRG-LREBCSMRSA-N
SMIL O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyre; 5-brom-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 442.23
Mængde 250 mg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brimonidine tartrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Brimonidine tartrate