Få mere at vide
Brimonidin L-Tartrate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Brimonidine tartrate |
| CAS | 70359-46-5 |
| Molekylær formel | C11 H10 Br N5 . C4 H6 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Brimonidine Tartrate, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), AGN 190342LF, Alphagan, Alphagan P, Brimonidine Purite, Brimonidine tartrate, Brominide tartrate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10BrN5.C4H6O6/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1 |
| SMIL | O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Brc1c(ccc2nccnc12)N=C3NCCN3 |
| IUPAC navn | N-(5-bromoquinoxalin-6-yl)imidazolidin-2-imin; (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 442.22 |
| Formel vægt | 441.0284 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?