Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Brimonidin, 98%
Artikelnummer. 15628745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15628745 1 g 1g
15638745 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15628745 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461520010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59803-98-4 | C11H10BrN5 | 292.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59803-98-4
Molekylær formel C11H10BrN5
Molekylvægt (g/mol) 292.14
MDL nummer MFCD00153878
InChI nøgle XYLJNLCSTIOKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym brimonidine, bromoxidine, mirvaso, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoxalin-6-amine, 5-bromo-6-2-imidazolin-2-ylamino quinoxaline, unii-e6gnx3hhte, brimonidine inn:ban, 3h brimonidine, 5-bromo-6-imidazolin-2-ylamino quinoxaline
PubChem CID 2435
ChEBI CHEBI:3175
IUPAC navn 5-brom-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amin
SMIL BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brimonidine
Smeltepunkt 235.0°C to 236.0°C
Antændelsesrest 0.3% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 292.13
Procent renhed 98%