Få mere at vide
Brimonidin-2,3-diaon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Brimonidine-2,3-dione |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10BrN5O2/c12-7-5(16-11-13-3-4-14-11)1-2-6-8(7)17-10(19)9(18)15-6/h1-2H,3-4H2,(H,15,18)(H,17,19)(H2,13,14,16) |
| Formel vægt | 323.0018 |