missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brilliant Yellow (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30331620
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30331620 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6774182.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Brilliant Yellow (Technical Grade)
CAS 3051-11-4
Molekylær formel C26H18N4Na2O8S2
Mængde 2.5 g
Synonym 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[2-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]-Benzenesulfonic acid sodium salt, 2,2’-(1,2-ethenediyl)bis[5-[(4-hydroxyphenyl)azo]-Benzenesulfonic acid disodium salt, Brilliant Yellow C, C.I. Direct Yellow 4, C.I. Direct Yellow 4, disodium salt, Benzo Brilliant Yellow, Brilliant Fast Yellow G2N, Brilliant Paper Yellow, Brilliant Paper Yellow C, Brilliant Paper Yellow P, Brilliant Yellow (indicator), C.I. 24890, Calcomine Brilliant Paper Yellow, Chlorazol Brilliant Yellow 3G, Diaphtamine Brilliant Fast Yellow 3G, Diazol Brilliant Yellow N, Direct Brilliant Yellow G, Direct Yellow 4, Fenamin Yellow 3G, Kayaku Direct Yellow G, Nippon Brilliant Yellow G, Paper Yellow 3GX, Paper Yellow 3GXA, Paper Yellow CB, Tertrodirect Yellow B, Trisulfon Paper Yellow
InChI formel InChI=1S/C26H20N4O8S2.2Na/c31-23-11-7-19(8-12-23)27-29-21-5-3-17(25(15-21)39(33,34)35)1-2-18-4-6-22(16-26(18)40(36,37)38)30-28-20-9-13-24(32)14-10-20;;/h1-16,31-32H,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2/b2-1+,29-27?,30-28?;;
SMIL [Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])N=Nc4ccc(O)cc4)c(c2)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;5-[(E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]-2-[(E)-2-[4-[(E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]-2-sulfonatophenyl]ethenyl]benzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 624.55
Formel vægt 624.0361
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.