Få mere at vide
Brilliant Sulfaflavine, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11490932 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11490932 5 g
11400942 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490932 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219507805
Kemiske identifikatorer
CAS 2391-30-2
Molekylær formel C19H13N2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 404.372
InChI nøgle HYLDLLCHFLSKAG-UHFFFAOYSA-M
Synonym BSF
PubChem CID 23678860
ChEBI CHEBI:87226
IUPAC navn sodium;6-amino-2-(4-methylphenyl)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinoline-5-sulfonate
SMIL CC1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C3=CC=CC4=C3C(=CC(=C4N)S(=O)(=O)[O-])C2=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brilliant Sulfaflavine
Formel vægt 418.4
Farve Orange
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver