Få mere at vide
Brilliant Stain Buffer Plus (RUO), BD Biosciences™
Artikelnummer. 15815009 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
1000 tests
Artikelnummer. Mængde
15815009 1000 tests
1 options
Artikelnummer. 15815009 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 566385
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Buffer formuleret til immunfluorescerende farvning af celler.
  • De BD Horizon Brilliant Stain Buffer Plus er en buffer formuleret til immunfluorescerende farvning af celler.
  • Denne buffer blev udviklet til at have et reduceret testvolumen til applikationer, hvor det samlede farvningsvolumen er et problem
  • . Brilliant Stain Buffer Plus er lige så effektiv som BD Horizon Brilliant Pletbuffer (kat. nr. 563794/566349) i formildende farvningsartefakter, der ses ved brug af flere BD Horizon Brilliant reagenser.
  • For optimale og reproducerbare resultater, enten BD Horizon Brilliant Pletbuffer Plus eller BD Horizon Brilliant Pletbuffer bør bruges når som helst to eller flere BD Horizon Brilliant™ farvestof-konjugerede reagenser anvendes i det samme eksperiment.
  • De BD Horizon Brilliant Stain Buffer Plus er kompatibel med brugen af andre fluorescerende farvningsreagenser konjugeret med traditionelle fluorokromer, såsom fluorescein, phycoerythrin eller Alexa Fluor™ farvestoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brilliant stain buffer
Mængde 1000 tests