Få mere at vide
Invitrogen™ Strålende pletbuffer
Beskrivelse
- Til brug som et supplement til Flow Cytometri Staining Buffer i immunfluorescerende farvningsprotokoller for celler i suspension
- Brilliant Stain Buffer er kun nødvendig, når der bruges mere end ét polymerfarvestof-konjugeret antistof i samme prøve
- Forhindrer uspecifikke polymerinteraktioner, der kan resultere i, at data ser ud til at være underkompenserede
- Buffer leveres i en 50μ L/test format
- Kompatibel med traditionelle fluorokromer, Brilliant Violet farvestoffer, Brilliant Ultra Violet farvestoffer, Super Bright farvestoffer og standard flowcytometri protokoller
- Buffer er ikke kompatibel med UltraComp eBeads og UltraComp eBeads Plus kompensationsperler
- Hvis du bruger disse perler som et kompensationsværktøj, bør Flow Cytometri Staining Buffer udelukkende bruges til alle fortyndinger og vaske under farvning af mikrosfærerne
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Staining Buffer |
| Mængde | 1000 tests |