Få mere at vide
Invitrogen™ Strålende pletbuffer
Artikelnummer. 17460683
Skift visning
Mængde:
100 tests
1000 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17460683 100 tests
17470683 1000 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17460683 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00440942
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1106.00 DKK
    1028.65 DKK / 100 tests
    Spare 77.35 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug som et supplement til Flow Cytometri Staining Buffer i immunfluorescerende farvningsprotokoller for celler i suspension. Brilliant Stain Buffer er kun nødvendig, når der bruges mere end ét polymerfarvestof-konjugeret antistof i samme prøve.
  • Til brug som et supplement til Flow Cytometri Staining Buffer i immunfluorescerende farvningsprotokoller for celler i suspension
  • Brilliant Stain Buffer er kun nødvendig, når der bruges mere end ét polymerfarvestof-konjugeret antistof i samme prøve
  • Forhindrer uspecifikke polymerinteraktioner, der kan resultere i, at data ser ud til at være underkompenserede
  • Buffer leveres i en 50μ L/test format
  • Kompatibel med traditionelle fluorokromer, Brilliant Violet farvestoffer, Brilliant Ultra Violet farvestoffer, Super Bright farvestoffer og standard flowcytometri protokoller
  • Buffer er ikke kompatibel med UltraComp eBeads og UltraComp eBeads Plus kompensationsperler
  • Hvis du bruger disse perler som et kompensationsværktøj, bør Flow Cytometri Staining Buffer udelukkende bruges til alle fortyndinger og vaske under farvning af mikrosfærerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Staining Buffer
Mængde 100 tests