Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Strålende grøn, ren biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10511794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10511794 500 g Glasflaske 500g
10195230 100 g Glasflaske 100g
2 options
Artikelnummer. 10511794
Brand: Thermo Scientific Chemicals 229605000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 633-03-4 | C27H34N2O4S | 482.639 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 633-03-4
Molekylær formel C27H34N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 482.639
MDL nummer MFCD00011880
InChI nøgle NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
PubChem CID 12449
IUPAC navn [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-diethylazanium;hydrogensulfat
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Absorbans 1875 (at lambda min.)
Kemisk navn eller materiale Brilliant Green
Smeltepunkt 180,0 °C
Navn note High purity biological stain
Absorptionsforhold 1 to 1.2
Beilstein 13, 746
Merck Index 15, 1380
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 625 to 632nm (in 50:50 IMS:water)
Formel vægt 482.64
Tab ved tørring 10% max. (105°C)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Grøn
Mængde 500 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.