Få mere at vide
Brilliant Green, Certified, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10770092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10770092 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10770092 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402810250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brilliant Green
CAS 633-03-4
Absorptionsforhold 0.94 to 1.14
Farvestofindhold 85% min.
Molekylær formel C27H34N2O4S
MDL nummer MFCD00011880
Beilstein 13, 746
Merck Index 15, 1380
Synonym Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
InChI nøgle NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-diethylazanium;hydrogen sulfate
Molekylvægt (g/mol) 482.639
PubChem CID 12449
Lambda Max 628 to 632nm
Formel vægt 482.64
Grad Pure
Emballage Glass bottle
Farve Green
Mængde 25 g
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.