Få mere at vide
BD Brilliant Green Agar Modificeret (Edel-Kampelmacher) Selektiv Medium
:
Grøn Agar; Mængde: 500 g
Beskrivelse
- Et meget selektivt medium til isolering og identifikation af Salmonella fra vand, spildevand og fødevarer undtagen S. typhosa eller Shigella arter
- Dehydreret dyrkningsmedie
Tekniske data
Tekniske data
| Medietype | Brilliant Grøn Agar Modificeret |
| Til brug med (applikation) | Til isolering af salmonella fra vand, spildevand og fødevarer |
| Mængde | 500 g |