Få mere at vide
Thermo Scientific™ Strålende grøn agar
Artikelnummer. p-8394024
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
Brilliant Green Agar (Mod.)
Fyld vægt:
17,5 g± 5 %
19,5 g± 1,0 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12992588
Brand: Thermo Scientific™ PO0171A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælg og identificer salmonellae (bortset fra Salmonella typhi ) fra fødevarer, foder, vand og kliniske prøver med dette diagnostisk forberedte medium.
Vælg og identificer salmonellae (andre end Salmonella typhi ) fra fødevarer, foder, vand og kliniske prøver med Thermo Scientific™ Brilliant Green Agar (modificeret) diagnostisk medium. Den modificerede formel giver forbedret hæmning af Escherichia coli og Proteus arter. Mediet er blevet bredt vurderet i Europa og er blevet brugt i ISO standarder.
Brilliant Green Agar (modificeret) giver større hæmning af Escherichia coli og Proteus arter end mange andre medieformuleringer til isolering af salmonellae. Vækst af Pseudomonas -arter, hvis kolonier kan ligne salmonellae på standard Brilliant Green Agar, er begrænset, hvilket reducerer forvirring eller ekstra arbejde for at bekræfte deres identitet. Hæmning af et lille antal salmonellae er fraværende i den modificerede formel 1 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn / Brun
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Format 90 mm monoplade
Medietype Brilliant Green Agar (Mod.)
Produkttype Agar
Fyld vægt 19,5 g± 1,0 g
Emballagetype Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning
Mængde 10/Pk.