Få mere at vide
Thermo Scientific™ Strålende grøn agar
Beskrivelse
Vælg og identificer salmonellae (andre end Salmonella typhi ) fra fødevarer, foder, vand og kliniske prøver med Thermo Scientific™ Brilliant Green Agar (modificeret) diagnostisk medium. Den modificerede formel giver forbedret hæmning af Escherichia coli og Proteus arter. Mediet er blevet bredt vurderet i Europa og er blevet brugt i ISO standarder.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn / Brun |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Format | 90 mm monoplade |
| Medietype | Brilliant Green Agar (Mod.) |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19,5 g± 1,0 g |
| Emballagetype | Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning |
| Mængde | 10/Pk. |