Få mere at vide
Brilliant Crocein
Artikelnummer. 11457596
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457596 50 g 50g
11467596 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14642.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5413-75-2 | C22H16N4Na2O7S2 | 558.491 g/mol
Brilliant Crocein bruges hovedsageligt som uld-, silke-, læderpapir- og læderfarvning. Kan også bruges til plastik, træ, krydderier, elektrisk styret aluminium, medicinfarve. Kan lave blækket, tungmetalsaltet kan bruges som pigment.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Brilliant Crocein bruges hovedsageligt som uld-, silke-, læderpapir- og læderfarvning. Kan også bruges til plastik, træ, krydderier, elektrisk styret aluminium, medicinfarve. Kan lave blækket, tungmetalsaltet kan bruges som pigment.
Opløselighed Opløseligt
i
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5413-75-2
Molekylær formel C22H16N4Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 558.491
MDL nummer MFCD00003907
InChI nøgle BMBHMIGLJQAUTJ-HKWNQDJZSA-N
Synonym C.I. 27290; Crocein Scarlet MOO
PubChem CID 88641610
IUPAC navn (8Z)-7-oxo-8-[(4-phenyldiazenylphenyl)hydrazinyliden]naphthalen-1,3-disulfonsyre;natrium
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC(=CC(=C43)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brilliant Crocein
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 556.49
Mængde 50 g