Få mere at vide
Brilliant Cresyl blue (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brilliant Cresyl blue (Technical Grade) |
| CAS | 81029-05-2 |
| Molekylær formel | 2[C17 H21 N4 O]. Cl4 Zn |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,3-Diamino-7-(diethylamino)-4-methyl-phenoxazin-5-ium (T-4)-Tetrachlorozincate(2-) |
| InChI formel | InChI=1S/2C17H21N4O.4ClH.Zn/c2*1-4-21(5-2)11-6-7-14-15(8-11)22-17-10(3)12(18)9-13(19)16(17)20-14;;;;;/h2*6-9H,4-5,18-19H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4 |
| SMIL | [Cl-][Zn+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3c(N)cc(N)c(C)c3[o+]c2c1.CCN(CC)c4ccc5nc6c(N)cc(N)c(C)c6[o+]c5c4 |
| IUPAC navn | mono(1,3-diamino-7-(diethylamino)-4-methylphenoxazin-5-ium) mono(tetrachlorozincate(II)) |
| Molekylvægt (g/mol) | 801.97068 |
| Formel vægt | 798.1476 |