Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Strålende cresyl blå, ren, høj ren biologisk plet
Artikelnummer. 10338410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338410 10 g Glasflaske 10g
10480881 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10338410 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229590100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81029-05-2 | 0·5 ZnCl4
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81029-05-2
Molekylær formel 0·5 ZnCl4
MDL nummer MFCD00148902
Tekniske data
Absorbans 1500 (625 to 630nm, 50% min. ethanol) (A (1% min./1cm))
Kemisk navn eller materiale Brilliant cresyl blue
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 400.97
Tab ved tørring 8 % max. (1 g, 110°C)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 1500 to 1700 (622nm, 50% ethanol)
Farve Hvid
Mængde 10 g
Fysisk form Krystallinsk pulver