Tekniske data
| CAS | 81029-05-2 |
| Molekylær formel | C17H20N3OCl. 1/2(ZnCl2) |
| Synonym | Brilliant Blue C, Brilliant Cresyl Blue ALD |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water, 1N Hydrochloric acid, or 50% ethanol. |
| Formel vægt | 385.94 |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |