Få mere at vide
Brilliant Blue R soln., klar til brug, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brilliant Blue R soln. |
| Navn note | Klar til brug |
| FN nummer | UN1992 |
| Beilstein | 5718025 |
| Farve | Blå |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 825.97 |