Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue R, ren
Artikelnummer. 10124260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10124260 5 g Glasflaske 5g
10184300 25 g Glasflaske 25g
10378090 100 g Glasflaske 100g
10743524 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10124260 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 191490050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6104-59-2 | C45H44N3NaO7S2 | 825.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6104-59-2
Molekylær formel C45H44N3NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 825.97
MDL nummer MFCD00041762
InChI nøgle HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC navn natrium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzensulfonat
SMIL [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Specifications
Absorbans 700 (at lambda min.)
Kemisk navn eller materiale Brilliant Blue R
Smeltepunkt 174.0°C to 180.0°C
Navn note Pure
Absorptionsforhold 1 to 1.2
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water)
Formel vægt 825.98
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Bordeaux til brun/lilla
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver