Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Strålende blå R
Beskrivelse
Brilliant Blue R bruges til påvisning af proteinbånd efter elektroforese. Det er en følsom farve til proteinpåvisning i polyacrylamidgeler, der typisk giver blå bånd på en klar baggrund med en følsomhed på 50-100 ng/bånd. Det kan kombineres med andre pletter, såsom sølvfarve, for at skelne mellem forskellige typer proteiner. Det viser metakromasi ved at fremstå lyserød-rødt i stedet for blåt, når det binder visse proteiner, såsom kollagen og histon H1.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Brilliant Blue R bruges til påvisning af proteinbånd efter elektroforese. Det er en følsom farve til proteinpåvisning i polyacrylamidgeler, der typisk giver blå bånd på en klar baggrund med en følsomhed på 50-100
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brilliant Blue R |
| CAS | 6104-59-2 |
| Molekylær formel | C45H44N3NaO7S2 |
| MDL nummer | MFCD00041762 |
| Beilstein | 5718025 |
| Synonym | Coomassie Brilliant Blue R 250; C.I. 42660 |
| Farve | Blå til rød |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Mængde | 50 g |
| InChI nøgle | HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |